Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10042190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de plástico
Código de producto.
10042190 25g; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10042190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172030250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
CAS 4421-08-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85°C to 89°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H7NO2
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CN
Número MDL MFCD00001820
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 398
Sinónimo vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
Clave InChI QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metoxibenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 149.15
PubChem CID 78135
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder