Learn More
Ácido 4-hidrixi-3-metoxibenzoico, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448460 100 g Frasco de vidrio 100 g
10735001 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10448460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121351000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-34-6 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-34-6
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00002551
Clave InChI WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
PubChem CID 8468
ChEBI CHEBI:30816
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Nombre de nota 98.5+%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C to 214°C
Color Marrón a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 392
Índice Merck 15, 10119
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.