Learn More
Clorhidrato de 4-hidroxi-3-metoximetanfetamina (1,0 mg/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30404038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30404038 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30404038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT49681X1ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxy Methamphetamine Hydrochloride
CAS 438625-58-2
Fórmula molecular C11 H17 N O2 . Cl H
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo HMMA hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(12-2)6-9-4-5-10(13)11(7-9)14-3;/h4-5,7-8,12-13H,6H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CNC(C)Cc1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-metoxi-4-[2-(metilamino)propil]fenol
Peso molecular (g/mol) 231.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1026
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL