Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-metoxi-DL-mandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400983
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400983 5 g 5 g
11490973 1 g 1 g
11410983 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13349.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55-10-7 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55-10-7
Fórmula molecular C9H10O5
Peso molecular (g/mol) 198.174
Número MDL MFCD00004235
Clave InChI CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
PubChem CID 1245
ChEBI CHEBI:20106
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid
Punto de fusión 133°C to 134°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 98%