Learn More
(±)-4-Hidroxi-3-metoxi-d3-Ácido mandélico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Vanilmandelic Acid-D3 (VMA) (4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid) |
| CAS | 74495-70-8 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H7 O5 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α,4-dihydroxy-3-(methoxy-d3)- (9 CI), 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-mandelic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid-d3, Vanillylmandelic acid-d3, VMA-D3, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid D3 (methoxy-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11 H,1H3,(H,12,13)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-2-[4-hidroxi-3-(trideuteriometoxi)fenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 201.191 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.072 g/mol |
| Mostrar más |