Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-metoxi-d3-benzoico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanillic-d3 Acid |
| CAS | 2733717-19-4 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H5 O4 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-hydroxy-3-(methoxy-d3)- (ACI), 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzoic Acid, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)benzoic Acid, Vanillic-d3 Acid, Vanillic acid-D3 (methoxy-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9 H,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(ccc1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-hidroxi-3-(trideuteriometoxi)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 171.1652 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0611 g/mol |
| Mostrar más |