Learn More
4-hidroxi-3-metoxi-d3-benzaldehído O-metiloxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzaldehyde O-Methyloxime |
| CAS | 1185238-76-9 |
| Fórmula molecular | C9H8D3NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c1-12-9-5-7(6-10-13-2)3-4-8(9)11/h3-6,11H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=NOC)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-(metoxiiminometil)-2-(trideuteriometoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0927 |