Learn More
4-hidroxi-3-metoxi-alfa-[(metil-d3-amino)metil]bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]benzenemethanol |
| CAS | 1215898-30-8 |
| Fórmula molecular | C10H12D3NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methyl-d3-amino)methyl]-, (±)-Metanephrine-D3, rac-Metanephrine-D3, rac-Metanephrine-(N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO3/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-(trideuteriometilamino)etil]-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 200.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.124 |