Learn More
4-Hidroxi-3-metaxi-5-ácido nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoic acid |
| CAS | 15785-54-3 |
| Fórmula molecular | C8H7NO6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Vanillic acid, 5-nitro- (6CI,8CI), 3-Nitro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid, 5-Nitrovanillic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO6/c1-15-6-3-4(8(11)12)2-5(7(6)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C(OC)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-metaxi-5-ácido nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.03 |