Learn More
4-hidroxi-3-metoxi-4'-metil-5-nitrobenzofenona, Mikromol™
Código de producto. 30460228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460228 4 x 25 mg -
30052621 25 mg 25 miligramos
30050815 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460228 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3329.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-hidroxi-3-metoxi-4'-metil-5-nitrobenzofenona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
CAS 134612-80-9
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methanone, (4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)(4-methylphenyl)-, 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7591, Tolcapone Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])C(=O)c2ccc(C)cc2
Nombre IUPAC (4-hidroxi-3-metoxi-5-nitrofenil)-(4-metilfenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 287.27
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0794 g/mol