Learn More
4-hidroxi-3-metoxi-4'-metil-5-nitrobenzofenona, Mikromol™
Descripción
4-hidroxi-3-metoxi-4'-metil-5-nitrobenzofenona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 134612-80-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methanone, (4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)(4-methylphenyl)-, 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7591, Tolcapone Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | (4-hidroxi-3-metoxi-5-nitrofenil)-(4-metilfenil)metanona |
| Mostrar más |