Learn More
4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336326 50 g 50 g
10535143 10 g 10 g
10673255 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336326 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01117EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 5438-36-8
Fórmula molecular C8H7IO3
Peso molecular (g/mol) 278.045
Clave InChI FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodovanillin
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.04
Porcentaje de pureza 97%