Learn More
4-hidroxi-3-(hidroximetil)benzaldehído, Mikromol™
Descripción
4-hidroxi-3-(hidroximetil)benzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde |
| CAS | 54030-32-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-, 3-(Hydroxymethyl)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-hydroxymethylbenzaldehyde, 5-Formylsaligenin, GR 41732X, Salbutamol related, 5-formyl saligenin, Salbutamol Sulfate Impurity O, Salbutamol Impurity O |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-4,10-11H,5H2 |
| SMILES | OCc1cc(C=O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-(hidroximetil)benzaldehído |
| Mostrar más |