Learn More
Éster metílico del ácido 4-hidroxi-3-(benciloxi)-benzoico, TRC
Código de producto. 30407380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407380 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30407380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8299001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Fórmula molecular C15H14O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-fenilmetoxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 258.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0892