Learn More
4-Hidroxi-3,6-dimetil-2-pirona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362019 5 g 5 g
11352019 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26074.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5192-62-1 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone is the reactant in the formation of unnatural novel polyketides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxi-3,6-dimetil-2-pirona es el reactivo que se utiliza en la formación de nuevos policétidos no naturales.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5192-62-1
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00090424
Clave InChI VVBIGJOVPZMWGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, 3,6-dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone, chembl51918, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-3,6-dimethyl, 2-hydroxy-3,6-dimethylpyran-4-one, hdmpo, 2-hydroxy-3,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, acmc-20amh7, methyl triacetic lactone, 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
PubChem CID 54690337
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,6-dimetilpiran-2-ona
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)O1)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
Punto de fusión 209°C to 211°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%