Learn More
4-hidroxi-3,6,10-trimetil-5,9-undecadien-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,6,10-trimethyl-5,9-undecadien-2-one |
| CAS | 412017-24-4 |
| Fórmula molecular | C14H24O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-14(16)12(4)13(5)15/h7,9,12,14,16H,6,8H2,1-5H3/b11-9+ |
| SMILES | OC(/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)C(C)C(C)=O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3,6,10-trimetilundeca-5,9-dien-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.18 |