Learn More
Éster 3,5-dietílico del ácido 4-hidroxi-3,5-isoxazoledicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,5-isoxazoledicarboxylic Acid 3,5-Diethyl Ester |
| CAS | 23468-99-7 |
| Fórmula molecular | C9H11NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3,5-isoxazoledicarboxylic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO6/c1-3-14-8(12)5-6(11)7(16-10-5)9(13)15-4-2/h11H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1onc(C(=O)OCC)c1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-1,2-oxazol-3,5-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0586 |