Learn More
Ácido 4-hidroxi-3,5-dinitrofenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322547 5 g 5 g
11312547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11643.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10463-37-3
Fórmula molecular C8H6N2O7
Peso molecular (g/mol) 242.143
Número MDL MFCD00016995
Clave InChI MLVYQQLUGFSXQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dinitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl-acetic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenacetyl, acmc-20anc2, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 98596
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid
Punto de fusión 166°C to 176°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2665595
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.15
Porcentaje de pureza 97%