Learn More
Ácido 4-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420657 5 g 5 g
11410657 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22474.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1019-52-9 | C7H4N2O7 | 228.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019-52-9
Fórmula molecular C7H4N2O7
Peso molecular (g/mol) 228.12
Número MDL MFCD00017000
Clave InChI GBSWIDSKAJFWMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dinitro-4-hydroxybenzoic acid, acmc-20anc3, 4-hydroxy-3,5-dinitro-benzoic acid, #, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dinitro, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 98+%
PubChem CID 70552
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 248°C to 252°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12
Porcentaje de pureza ≥98%