Learn More
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317059 25 g 25 g
11397049 1 g 1 g
11307059 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26872.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4198-90-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4198-90-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00221716
Clave InChI WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%