Learn More
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307059 5 g 5 g
11397049 1 g 1 g
11317059 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26872.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4198-90-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4198-90-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00221716
Clave InChI WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.