Learn More
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10633075 1 g 1 g
10311665 5 g 5 g
10199859 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10633075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00227DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 4198-90-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Clave InChI WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 95%