Learn More
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico, TRC
Código de producto. 30389978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389978 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30389978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9414755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid
CAS 4919-37-3
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,6-Dimethyl-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, NSC 68319
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063