Learn More
Éster metílico del ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 34137-14-9 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-, methyl ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-6-4-8(10(12)13-3)5-7(2)9(6)11/h4-5,11H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |