Learn More
Éster metílico del ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico, TRC
Produktkod. 30394571
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
2.5 g
Förpackningsstorlek
2.50 g
Produktkod. Cantidad unitSize
30394571 2.5 g 2.50 g
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30394571 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH8253952.5G
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 34137-14-9
Fórmula molecular C10 H12 O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-, methyl ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-6-4-8(10(12)13-3)5-7(2)9(6)11/h4-5,11H,1-3H3
SMILES COC(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 180.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.