Learn More
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469993 25 g 25 g
11449993 1 g 1 g
11459993 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13051.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4919-37-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid is widely used as a reagent for potent TTR amyloidogenesis inhibitors. It plays an important role as an intermediate in agrochemicals and dyestuffs. It is also used in the preparation of mexiletine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico se utiliza ampliamente como reactivo para potentes inhibidores de amiloidogénesis por TTR. Desempeña un papel importante como intermediario en productos agroquímicos y colorantes. También se utiliza en la preparación de derivados de la mexiletina.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener lejos del calor y evite el exceso de luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4919-37-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00016536
Clave InChI OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
PubChem CID 138387
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 221°C to 226°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2576289
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%