Learn More
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416167 1 g 1 g
11426167 5 g 5 g
11436167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25123.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2233-18-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2233-18-3
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00006946
Clave InChI UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, 4-formyl-2,6-xylenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde, unii-23pa2pmp9f, 23pa2pmp9f, syringnldehyde, zlchem 510, pubchem8252, buttpark 9657-68
PubChem CID 75222
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Punto de fusión 112°C to 116°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1908717
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%