Learn More
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxifenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372229 1 g 1 g
11382229 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27231.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4385-56-2 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4385-56-2
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.201
Número MDL MFCD00016834
Clave InChI BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homosyringic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, acmc-1aewn, benzeneacetic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid #
PubChem CID 78093
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)acético
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2851658
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.21
Porcentaje de pureza 97%