Learn More
Alcohol 4-hidroxi-3,5-dimetoxibencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 530-56-3 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzenemethanol, 2,6-Dimethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzyl Alcohol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol, Syringic Alcohol, Syringyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-4,10-11H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CO)cc(OC)c1O |
| Nombre IUPAC | 4-(hidroximetil)-2,6-dimetoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.189 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.074 |