Learn More
Alcohol 4-hidroxi-3,5-dimetoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461588 25 g 25 g
11413960 1 g 1 g
11451588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13888.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 530-56-3 | C9H12O4 | 184.191 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol is a 2,4,6- substituted phenol with antiviral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4-hidroxi-3,5-dimetoxibencilo es un fenol 2,4,6-sustituido con propiedades antivirales.
Solubilidad
Escasamente soluble (0,40 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-56-3
Fórmula molecular C9H12O4
Peso molecular (g/mol) 184.191
Número MDL MFCD00016871
Clave InChI LUOAEJWSKPQLJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxyphenol, syringyl alcohol, syringic alcohol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl alcohol, unii-k7g66i59xc, benzenemethanol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-4-hydroxymethyl phenol, 4-hydroxymethyl-2,6-dimethoxy-phenol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 10741
ChEBI CHEBI:86948
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)-2,6-dimetoxifenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 129°C to 132°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1873975
Información de solubilidad Sparingly soluble (0.40g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.19
Porcentaje de pureza 97%