Learn More
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzhidracida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11303156
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11303156 1 g 1 g
11313156 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11303156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11032.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1443-76-1
Fórmula molecular C9H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 212.205
Número MDL MFCD00017077
Clave InChI AKZAAANGIPRVDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, hydrazide, acmc-1bzfx, 4-???-2,6-dimethoxyphenol, #, 3,5-dimethoxy-4-hydroxy benzhydrazide, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid hydrazide, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, hydrazide
PubChem CID 74043
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzohidracida
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2657142
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.21
Porcentaje de pureza 97%