Learn More
4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído-D6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde-D6 |
| CAS | 1268594-30-4 |
| Fórmula molecular | C9 D6 H4 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Syringaldehyde Deuterated |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3,5-bis(trideuteriometoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 188.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.096 |