Learn More
4'-Hidroxi-3',5'-dimetoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415247 5 g 5 g
11405247 1 g 1 g
11425247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22634.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.86€
    119.65€ / 5 g
    Ahorro 26.21€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2478-38-8
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.20
Número MDL MFCD00008748
Clave InChI OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 117°C to 122°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1966119
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 97%