Learn More
Alcohol 4-hidroxi-3,5-diyodobencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzyl Alcohol |
| CAS | 37987-26-1 |
| Fórmula molecular | C7 H6 I2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6I2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,10-11H,3H2 |
| SMILES | OCc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(hidroximetil)-2,6-diyodofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 375.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.8457 |