Learn More
4-Hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile |
| Punto de fusión | 200°C to 207°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 2364041 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.92 |
| Porcentaje de pureza | 97% |