Learn More
Ácido 4-hidroxi-3,5-diyodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357755 10 g 10 g
11367755 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02595.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 618-76-8 | C7H4I2O3 | 389.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-76-8
Fórmula molecular C7H4I2O3
Peso molecular (g/mol) 389.92
Número MDL MFCD00016532
Clave InChI XREKTVACBXQCSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diiodo-4-hydroxybenzoic acid, ioxynil acid, ioxynic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo, unii-8c0qv5jk0d, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, 8c0qv5jk0d, chembl83650, benzoic acid, 3,5-diiodo-4-hydroxy, acmc-1b674
PubChem CID 12065
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3,5-diyodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Punto de fusión ∽275°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 2212145
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.91
Porcentaje de pureza 97%