Learn More
Hidrato de sal sódica del ácido 4-hidroxi-3,5-diyodobencenosulfónico, > 95%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzenesufonic Acid Sodium Salt Hydrate |
| CAS | 515-44-6 |
| Fórmula molecular | C6H3I2NaO4S . xH2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Sozoiodole Sodium Hydrate, Sozoiodolic Acid Sodium Salt Hydrate, Sodium Sozoiodolate Hydrate, Sozoiodolsodium Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4I2O4S.Na/c7-4-1-3(13(10,11)12)2-5(8)6(4)9;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Oc1c(I)cc(cc1I)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;4-hidroxi-3,5-diyodobencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 447.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.7739 |