Learn More
4-hidroxi-3,5-diyodobenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364434 10 g 10 g
11374434 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364434 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01060.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1948-40-9 | C7H4I2O2 | 373.92 g/mol
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-hidroxi-3,5-diyodobenzaldehído ss una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Poco soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible a la luz y al agua.& Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1948-40-9
Fórmula molecular C7H4I2O2
Peso molecular (g/mol) 373.92
Número MDL MFCD00014670
Clave InChI WHLUEIMENHLCMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diiodo-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-diiodo, 2,6-diiodo-4-formylphenol, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-1c01x, #, benzaldehyde,4-hydroxy-3,5-diiodo
PubChem CID 74760
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-diyodobenzaldehído
SMILES OC1=C(I)C=C(C=O)C=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Punto de fusión 198°C to 206°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1283414
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Sparingly soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.92
Porcentaje de pureza ≥98%