Learn More
Éster etílico del ácido 4-hidroxi-3,5-diyodo-bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 189447-39-0 |
| Fórmula molecular | C11H12I2O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethyl 3-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12I2O3/c1-2-16-10(14)4-3-7-5-8(12)11(15)9(13)6-7/h5-6,15H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | IC1=C(O)C(I)=CC(CCC(OCC)=O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 446.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.8876 |