Learn More
4'-hidroxi-3',5'-diyodo-[1,1'-bifenil]-4-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-hydroxy-3',5'-diiodo-[1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile |
| CAS | 340314-21-8 |
| Fórmula molecular | C13H7I2NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4'-Hydroxy-3',5'-diiodo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-3',5'-diiodobiphenyl-4-nitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H7I2NO/c14-11-5-10(6-12(15)13(11)17)9-3-1-8(7-16)2-4-9/h1-6,17H |
| SMILES | IC1=CC(C2=CC=C([N+]#[C-])C=C2)=CC(I)=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 447.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.8617 |