Learn More
Ácido 4-hidroxi-3,5-bis(1-metiletil)benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30460019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460019 4 x 25 mg -
30050772 25 mg 25 miligramos
30052014 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460019 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.1600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-hidroxi-3,5-bis(1-metiletil)benzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid
CAS 13423-73-9
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diisopropyl- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoic acid, Propofol Imp. N (EP), Propofol Impurity N
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-7(2)10-5-9(13(15)16)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxi-3,5-di(propan-2-il)benzoico
Peso molecular (g/mol) 222.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256 g/mol