Learn More
4-Hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cumarina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15209946 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
15209946 10 g 10 GR
1 options
Código de producto. 15209946 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454680100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
CAS 81-81-2
Punto de fusión 162.0°C to 164.0°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C19H16O4
Cantidad 10 g
Índice Merck 15,10236
Sinónimo warfarin, coumadin, coumafene, prothromadin, coumafen, coumarins, zoocoumarin, coumefene, panwarfin, warfarine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, dioxane, moderatly soluble in, methanol, ethanol, isopropanol, insoluble in benzene, cyclohexane
Clave InChI PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3OC2=O)O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 308.34
PubChem CID 54678486
ChEBI CHEBI:87732
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.34
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.