Learn More
4-hidroxi-3-(1-feniletil)-2H-1-benzopiran-2-ona, Mikromol™
Descripción
4-hidroxi-3-(1-feniletil)-2H-1-benzopiran-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 15074-20-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Coumarin, 4-hydroxy-3-(α-methylbenzyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 3-(α-Phenylethyl)-4-hydroxycoumarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)15-16(18)13-9-5-6-10-14(13)20-17(15)19/h2-11,18H,1H3 |
| SMILES | CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-(1-feniletil)cromen-2-ona |
| Mostrar más |