Learn More
4-Hidroxi-2H-1-benzotiopiran-2-ona, TRC
Código de producto. 30406424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406424 1 g 1 g
30393450 500 mg -
30390379 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8084931G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16854-67-4
Fórmula molecular C9H6O2S
Peso molecular (g/mol) 178.21
Sinónimo 4-Hydroxy-1-(2H)-benzothiopyran-2-one, 4-Hydroxy-1-thiacoumarin, 4-Hydroxy-1-thiocoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzothiopyran, 4-Hydroxythiocoumarin
Nombre IUPAC 4-hidroxitiocromena-2-una
SMILES OC1=CC(=O)Sc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O2S/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0089