Learn More
4-hidroxi-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Código de producto. 17911516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17911516 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17911516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.240025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-hidroxi-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 24683-22-5
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H8 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O4S/c10-9(13)7-8(12)5-3-1-2-4-6(5)16(14,15)11-7/h1-4,11-12H,(H2,10,13)
SMILES NC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 240.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0205 g/mol