Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, Maybridge
Código de producto. 10823001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10823001 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10823001 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00265DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 1546-80-1
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H3F3N2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
Clave InChI PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-1H-pirimidin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 164.087
PubChem CID 243570
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.09
Porcentaje de pureza 95%