Learn More
4-Hidroxi-2-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367906 5 g 5 g
11357906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13118.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1546-80-1 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1546-80-1
Fórmula molecular C5H3F3N2O
Peso molecular (g/mol) 164.087
Número MDL MFCD00151833
Clave InChI PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
PubChem CID 243570
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-1H-pirimidin-6-ona
SMILES C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de fusión 168°C to 171°C
Cantidad 5 g
Beilstein 778887
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.09
Porcentaje de pureza 97%