Learn More
4-Hidroxi-2-(trifluorometil)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 1243395-68-7 |
| Fórmula molecular | C8H5O2F3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2-(trifluorometil)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 190.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0242 |