Learn More
4-Hidroxi-2-piperidinona, TRC
Código de producto. 30401930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401930 250 mg
30404413 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950875250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 476014-76-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Sinónimo 2-Piperidinone, 4-hydroxy-, 4-Hydroxy-2-piperidinone, 4-Hydroxypiperidin-2-one
Nombre IUPAC 4-hidroxipiperidina-2-one
SMILES OC1CCNC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-piperidinone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633