Learn More
4-Hidroxi-2-fenilquinolina, TRC
Código de producto. 30395230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395230 500 mg
30405371 100 mg
30390068 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH113205500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1144-20-3
Fórmula molecular C15H11NO
Peso molecular (g/mol) 221.26
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-quinolina-4-una
SMILES O=C1C=C(Nc2ccccc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO/c17-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)16-13-9-5-4-8-12(13)15/h1-10H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0841